Documentos clave
506532
Supelco
Appendix IX Volatiles Calibration Mix
2000 μg/mL each component in methanol, analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Agency
EPA 8260
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Acetonitrile
    Acrylonitrile
    Allyl chloride
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon disulfide
    Carbon tetrachloride
    Chlorobenzene
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,2-Dibromo-3-chloropropane
    1,2-Dibromoethane
    Dibromomethane
    1,2-Dichlorobenzene
    1,3-Dichlorobenzene
    1,4-Dichlorobenzene
    trans-1,4-Dichloro-2-butene
    1,1-Dichloroethane
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    1,4-Dioxane
    Ethylbenzene
    Ethyl methacrylate
    Hexachloroethane
    Methacrylonitrile
    Methyl methacrylate
    2-Methyl-1-propanol
    Naphthalene
    Pentachloroethane
    Propionitrile
    Pyridine trifluoroacetate
    Styrene
    1,1,1,2-Tetrachloroethane
    1,1,2,2-Tetrachloroethane
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    1,2,3-Trichloropropane
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Ver todo (49)
Palabra de señalización
Danger
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)