Documentos clave
503231
Supelco
Mounting Clip
for use with 200 cc traps
Sinónimos:
CLIP FOR 200CC MOLECULAR SIEVE TRAP
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
eCl@ss:
32110204
envase
pkg of 1 ea
compatibilidad
for use with 200 cc traps
Descripción general
Plastic clip, one per package. These clips are designed to fit the different Supelco traps based on the volume of the trap.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)