502219
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride
for HPLC derivatization
Sinónimos:
4-(Dimethylamino)azobenzene-4′-sulfonyl chloride, 4-(4-Dimethylaminophenylazo)benzenesulfonyl chloride, DABS-Cl, Dabsyl chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
for HPLC derivatization
Formulario
solid
envase
pkg of 500 mg
mp
185 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C14H14ClN3O2S/c1-18(2)13-7-3-11(4-8-13)16-17-12-5-9-14(10-6-12)21(15,19)20/h3-10H,1-2H3/b17-16+
Clave InChI
VTVWTPGLLAELLI-WUKNDPDISA-N
Descripción general
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?