Documentos clave
48928
Supelco
ASTM® PS-18-44D Mix
in cyclohexane (varied conc.), analytical standard
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Agency
ASTM® PS-18-44D
envase
pkg of 6 × 1 mL
concentración
in cyclohexane (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    Docosane 800 μg/mL
    Dotriacontane 1100 μg/mL
    Eicosane 500 μg/mL
    Hexacosane 1400 μg/mL
    Hexatriacontane 800 μg/mL
    Octacosane 1800 μg/mL
    Octadecane 300 μg/mL
    Tetracontane 500 μg/mL
    Tetracosane 1100 μg/mL
    Tetratetracontane 300 μg/mL
    Triacontane 1400 μg/mL
    Ver todo (11)
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)