Documentos clave
48907
Supelco
TCL Hazardous Substances Mix 1
certified reference material, 2000 μg/mL each component in dichloromethane
About This Item
Código UNSPSC:
77101502
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA
610
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL each component in dichloromethane
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    Benzoic acid
    p-Cresol
    o-Cresol
    2,4,5-Trichlorophenol
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)