48877
2-Butanona
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
Sinónimos:
Etilmetilcetona, MEK, Metiletilcetona
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
densidad de vapor
2.49 (vs air)
presión de vapor
71 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
960 °F
Características
standard type calibration
lim. expl.
10.1 %
envase
ampule of 1 mL
concentración
2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
80 °C (lit.)
mp
−87 °C (lit.)
densidad
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clave InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)