48609
Tetrachloroethylene solution
certified reference material, 200 μg/mL in methanol
Sinónimos:
Tetrachloroethene solution, Perchloroethylene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
200 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
petroleum
formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Clave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?