PHR3499
Tetrachloroethylene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinónimos:
Tetrachloroethylene, PCE, Perchloroethylene
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.83 (vs air)
presión de vapor
13 mmHg ( 20 °C)
19 mmHg ( 25 °C)
formulario
liquid
envase
pkg of 1 mL
índice de refracción
n20/D 1.505 (lit.)
bp
121 °C (lit.)
mp
−22 °C (lit.)
densidad
1.623 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical small molecule
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
Cl\C(Cl)=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6
Clave InChI
CYTYCFOTNPOANT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)