Documentos clave
47938
Supelco
JMHW VOC Mix
1000 μg/mL in methanol, certified reference material
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 5 × 1 mL
concentración
1000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
JMHW VOC Mix has been used as an analytical reference standard for the quantification of volatile organic compounds in residential buildings using gas chromatography coupled to mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analito
Descripción
    Benzene
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Carbon tetrachloride
    Chloroform
    Dibromochloromethane
    1,4-Dichlorobenzene
    1,2-Dichloroethane
    1,1-Dichloroethylene
    cis-1,2-Dichloroethylene
    trans-1,2-Dichloroethylene
    Dichloromethane
    1,2-Dichloropropane
    cis-1,3-Dichloropropene
    trans-1,3-Dichloropropene
    Tetrachloroethylene
    Toluene
    1,1,1-Trichloroethane
    1,1,2-Trichloroethane
    Trichloroethylene
    o-Xylene
    m-Xylene
    p-Xylene
    Ver todo (23)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)