Documentos clave
47913
Supelco
EPA 8080 Pesticides Mix
certified reference material, each component in hexane: toluene (1:1) (varied)
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8081
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type calibration
envase
ampule of 1 mL
concentración
each component in hexane: toluene (1:1) (varied)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analito
Descripción
    α-BHC 250 μg/mL
    β-BHC 250 μg/mL
    Lindane 250 μg/mL
    δ-BHC 250 μg/mL
    Aldrin 250 μg/mL
    6-Hydroxy-2-naphthyl disulfide 250 μg/mL
    1,1-Dichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethene 250 μg/mL
    4,4′-DDT 250 μg/mL
    Dieldrin 250 μg/mL
    α-Endosulfan 250 μg/mL
    β-Endosulfan 250 μg/mL
    Endosulfan sulfate 250 μg/mL
    Endrin 250 μg/mL
    Endrin aldehyde 250 μg/mL
    Heptachlor 250 μg/mL
    Heptachlor exo-epoxide 250 μg/mL
    Methoxychlor 1000 μg/mL
    Ver todo (17)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-0.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-18 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)