Documentos clave
47208
Supelco
D4815 Quantitative Calibration Mix 4
with Internal Standard, (each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
grado
analytical standard
Agency
ASTM® D4815
envase
ampule of 1 mL
concentración
(each component at the nominal wt% indicated)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
petroleum
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
room temp
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
Each component at the nominal weight percent listed.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analito
Descripción
    tert-Butanol 7.6 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4.75 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 5 % (w/w)
    Ethanol 8.55 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 3.56 % (w/w)
    Isooctane:xylene (65:35) 70.54 % (w/w)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-12 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)