Merck
47132
Supelco
Stigmasterol
certified reference material, 10 mg/mL in chloroform
Sinónimos:
3β-Hydroxy-24-ethyl-5,22-cholestadiene, 5,22-Stigmastadien-3β-ol, Stigmasterin
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H48O
Número de CAS:
Peso molecular:
412.69
Beilstein:
2568182
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12164500
ID de la sustancia en PubChem:
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
Ensayo
95% (chromatography)
Formulario
liquid
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
10 mg/mL in chloroform
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
165-167 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
single component solution
grupo funcional
hydroxyl
temp. de almacenamiento
2-30°C
room temp
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC[C@H](O)C3)(C)C3=CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)/C=C/[C@@H](CC)C(C)C
InChI
1S/C29H48O/c1-7-21(19(2)3)9-8-20(4)25-12-13-26-24-11-10-22-18-23(30)14-16-28(22,5)27(24)15-17-29(25,26)6/h8-10,19-21,23-27,30H,7,11-18H2,1-6H3/b9-8+/t20-,21-,23+,24+,25-,26+,27+,28+,29-/m1/s1
Clave InChI
HCXVJBMSMIARIN-PHZDYDNGSA-N
Información sobre el gen
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Otras notas
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
L Alemany et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50(9), 3106-3113 (2012-07-04)
The biological implications of cholesterol oxidation products have been investigated, though research on plant sterol oxidation products is scarce and in some cases contradictory. The cytotoxicity of 7keto(k)-stigmasterol versus 7keto(k)-cholesterol at different concentrations (0-120 μM) and incubation times (4-24h), in
Tae Hoon Lee et al.
International immunopharmacology, 13(3), 264-270 (2012-05-19)
Extracts from the leaves of Stewartia koreana are known to exhibit strong anti-inflammatory activity. Investigation of bioactive compounds from S. koreana has led to the isolation of 3-O-β-d-glucopyanosylspinasterol (spinasterol-Glc), a spinasterol glycoside. In the present study, we examined the effects
Woo-Suk Jung et al.
Journal of Asian natural products research, 14(4), 301-307 (2012-03-02)
Two new compounds stigmast-5-en-3β-ol-3-O-β-D-(2'-n-triacontanoyl) glucopyranoside (1) and 19,21-dimethyl triacont-17,22,24,26,28-pentaene-1-oic acid (2), along with the three known compounds n-tetracosanyl octadec-9-enoate (3), β-sitosterol, and β-sitosterol-3-O-β-D-glucoside, have been isolated from the methanol extract of Lycium chinense fruits. The structures of these phytoconstituents have
P Mangala Gowri et al.
Journal of natural products, 72(4), 791-795 (2009-04-25)
Two new isomeric acylated oleanane-type triterpenoids along with three known compounds were isolated from the MeOH extract of the dried fruits of Barringtonia racemosa. On the basis of spectroscopic methods, with special emphasis on 1D and 2D NMR techniques as
Verena K Burg et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 33(41), 16072-16087 (2013-10-11)
Amyloid-β (Aβ), major constituent of senile plaques in Alzheimer's disease (AD), is generated by proteolytic processing of the amyloid precursor protein (APP) by β- and γ-secretase. Several lipids, especially cholesterol, are associated with AD. Phytosterols are naturally occurring cholesterol plant