47120-U
Safflower Oil
analytical standard
Sinónimos:
Safflower seed oil from Carthamus tinctorius seed
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
plant seeds (Carthamus tinctorius)
grado
analytical standard
envase
ampule of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.476 (lit.)
densidad
0.921 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
carboxylic acid
oleic acid
temp. de almacenamiento
room temp
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
awg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?