46854-U
8270 Matrix Spike Mix
certified reference material, in methanol (varied conc.)
Seleccione un Tamaño
159,00 €
Precio de catálogo318,00 €Ahorre 50 %Seleccione un Tamaño
About This Item
159,00 €
Precio de catálogo318,00 €Ahorre 50 %grado
certified reference material
TraceCERT®
Agency
EPA 8270
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
Características
standard type matrix spiking
envase
ampule of 10 mL
concentración
in methanol (varied conc.)
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
US EPA 8000 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying halogenated and aromatic volatile organic compounds (VOCs) on the EPA′s Appendix VIII and Appendix IX lists in solid wastes and groundwater at active hazardous treatment, storage, and disposal sites.
Aplicación
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)