Merck
442614
Supelco
Hexaldehyde-2,4-DNPH
analytical standard
Sinónimos:
Hexanal 2,4-dinitrophenylhydrazone
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)4CH=NNHC6H3(NO2)2
Número de CAS:
Peso molecular:
280.28
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
grado
analytical standard
Características
standard type calibration
envase
ampule of 100 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
101-103 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
CCCCC\C=N\Nc1ccc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H16N4O4/c1-2-3-4-5-8-13-14-11-7-6-10(15(17)18)9-12(11)16(19)20/h6-9,14H,2-5H2,1H3/b13-8+
Clave InChI
SJUYYAXVFFVQNX-MDWZMJQESA-N
Aplicación
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Denise Biagini et al.
Talanta, 216, 120979-120979 (2020-05-28)
Biomarkers of oxidative stress are generally measured in blood and its derivatives. However, the invasiveness of blood collection makes the monitoring of such chemicals during exercise not feasible. Saliva analysis is an interesting approach in sport medicine because the collection