Merck
43266
Supelco
Diniconazole
PESTANAL®, analytical standard, E-Isomer
Seleccione un Tamaño
250 MG
164,00 €
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
164,00 €
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H17Cl2N3O
Número de CAS:
Peso molecular:
326.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
164,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
calidad
E-Isomer
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
impurezas
≤1.0% water
mp
152-158 °C
Formato
neat
cadena SMILES
OC(C(C)(C)C)/C(N1N=CC=C1)=C\C2=CC=C(Cl)C=C2Cl
InChI
1S/C15H17Cl2N3O/c1-15(2,3)14(21)13(20-9-18-8-19-20)6-10-4-5-11(16)7-12(10)17/h4-9,14,21H,1-3H3/b13-6+
Clave InChI
FBOUIAKEJMZPQG-AWNIVKPZSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)