41226
Flavanone
analytical standard
Sinónimos:
2,3-Dihydroflavone
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Análisis
≥97.5% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mp
76-78 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1CC(Oc2ccccc12)c3ccccc3
InChI
1S/C15H12O2/c16-13-10-15(11-6-2-1-3-7-11)17-14-9-5-4-8-12(13)14/h1-9,15H,10H2
Clave InChI
ZONYXWQDUYMKFB-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.