Merck
41089
Supelco
Alachlor solution
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H20ClNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
269.77
Beilstein:
2944476
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
ID de la sustancia en PubChem:
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCc1cccc(CC)c1N(COC)C(=O)CCl
InChI
1S/C14H20ClNO2/c1-4-11-7-6-8-12(5-2)14(11)16(10-18-3)13(17)9-15/h6-8H,4-5,9-10H2,1-3H3
Clave InChI
XCSGPAVHZFQHGE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Alachlor is an acetanilide[1], pre-emergence herbicide, which can find a broad spectrum of applications in agriculture[2], for weed control management[3]. It can undergo photo-degradation via photo-Fenton process, a combination of Fenton reagent with ultraviolet radiations.[3]
Aplicación
Alachlor is an acetanilide[4], pre-emergence herbicide, which can find a broad spectrum of applications in agriculture[5], for weed control management[6]. It can undergo photo-degradation via photo-Fenton process, a combination of Fenton reagent with ultraviolet radiations.[6]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Información legal
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - Methanol
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - Methanol
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Degradation mechanism of alachlor during direct ozonation and O 3/H 2 O 2 advanced oxidation process
Qiang Z, et al.
Chemosphere, 78(5), 517-526 (2010)
Photo-Fenton degradation of alachlor in the presence of citrate solution
Katsumata H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 180, 38-45 (2006)
Photo-Fenton degradation of alachlor in the presence of citrate solution
Katsumata H, et al.
Journal of Photochemistry and Photobiology A: Chemistry, 180(1), 38-45 (2006)
Improving alachlor biodegradability by ferrate oxidation
Zhu J-H, et al.
Journal of Hazardous Materials, 135(1), 94-99 (2006)
Improving alachlor biodegradability by ferrate oxidation
Zhu J-H, et al.
Journal of Hazardous Materials, 135, 94-99 (2006)