40015
Chloroethane solution
1000 μg/mL in methanol, analytical standard
Sinónimos:
Ethyl chloride
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
envase
ampule of 1 mL
concentración
1000 μg/mL in methanol
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCCl
InChI
1S/C2H5Cl/c1-2-3/h2H2,1H3
Clave InChI
HRYZWHHZPQKTII-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?