Documentos clave
33310-U
Tapones de goma de repuesto para válvulas Mininert®
Replacement Mininert Septa, L × O.D. 0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.), pkg of 50 ea
Sinónimos:
Mininert Valve Septa Replacements
Seleccione un Tamaño
50 EA
79,00 €
79,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 EA
79,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
79,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
red silicone septa
envase
pkg of 50 ea
L × D.E.
0.308 in. × 3.175 mm (0.125 in.)
aplicaciones
environmental
Descripción general
Replacement septa for Mininert® valves, used in Mininert® valves, is available for screw-cap and crimp-top vials.
Información legal
Mininert is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)