30133-U
Tenax® TA Thermal Desorption Tube
stainless steel, O.D. x I.D. x L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, pkg of 10 ea
Sinónimos:
Tenax TA Thermal Desorption Tube (stainless steel)
Seleccione un Tamaño
755,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
755,00 €
Productos recomendados
Nombre del producto
Tenax® TA, stainless steel TD tube, O.D. × L 1/4 in. × 3 1/2 in., unconditioned, 60-80 mesh, pkg of 10 ea
Materiales
stainless steel TD tube
Agency
EPA TO-1,IP-1B
descripción
Sealed with (PTFE Endcaps)
Características
unconditioned
envase
pkg of 10 ea
características de los productos alternativos más sostenibles
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnicas
active air sampling: suitable
D.E. × L
1/4 in. × 3 1/2 in.
Matriz
Tenax TA porous polymer
tamaño de partícula
60-80 mesh
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
categoría alternativa más sostenible
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)