Merck
29894-U
Supelco
MET-SimDis Capillary GC Column
L × I.D. 5 m × 0.53 mm, df 0.88 μm
Seleccione un Tamaño
1 EA
777,00 €
777,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
777,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
777,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
metal
Nivel de calidad
Agency
ASTM® 2887,2877 (extended)
Parámetros
-25-450 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
151
df
0.88 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5 m × 0.53 mm
aplicaciones
petroleum
tipo de columna
capillary non-polar
Descripción general
Application: This rugged metal column is designed for simulated distillation, an application performed in the petroleum industry that reveals the boiling point distribution of a sample.
USP Code: None
Phase:
  • Bonded
  • Proprietary
Temp. Limits:
  • <2 μm: -25 °C to 450 °C (isothermal or programmed)
  • >2 μm: -25 °C to 400 °C (isothermal or programmed)
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)