Documentos clave
29849-U
SGE Syringes for eVol® XCHANGE® Analytical Syringe Digital Drive
volume 2-50 μL, needle size 25 ga, needle L × O.D. × I.D. 50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm, bevel tip stainless steel needle, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiales
bevel tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
25 ga
Características
50 μL eVol® syringe
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 2910022
aguja L × D.E. × D.I.
50 mm × 0.5 mm × 0.2 mm
volumen
2-50 μL
Descripción general
XCHANGE® analytical syringes can be easily and quickly changed. This allows the user to choose the best syringe for the volume being measured. It also allows the user to dedicate individual syringe to specific liquids or methods, reducing the possibility of cross-contamination. Only a few XCHANGE syringes are requied to dispense liquid volumes from 0.2 μL to 500 μL.
Información legal
XCHANGE is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
eVol is a registered trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)