29759-U
Silica PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.53 mm, average thickness 6 μm
Seleccione un Tamaño
1640,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1640,00 €
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
descripción
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parámetros
-80-225 °C temperature (isothermal or programmed)
grosor promedio
6 μm
df
6 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Silica phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary PLOT
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Silica
- -80 °C to 225 °C (isothermal or programmed)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)