Merck
29683-U
Supelco
Alumina KCl PLOT Capillary GC Column
L × I.D. 50 m × 0.53 mm, average thickness 10 μm
Seleccione un Tamaño
1 EA
1340,00 €
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1340,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
NACRES:
SB.54
1340,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
fused silica
Nivel de calidad
descripción
PLOT = Porous Layer Open Tubular
Parámetros
-100-200 °C temperature
grosor promedio
10 μm
df
10 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
50 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Chloride-deactivated alumina phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary PLOT
Descripción general
Application: This column can be used for the separation of C1-C4 hydrocarbons. Because this column is slightly less polar than Alumina Sulfate PLOT columns, it provides a different elution order pattern when alkane, alkene, and alkyne mixtures of light hydrocarbons are analyzed. It also provides excellent separation of many common fluorinated compounds, such as freons.
USP Code: None
Phase:
  • Chloride-deactivated alumina
Temp. Limits:
  • -100 °C to 200 °C (isothermal or programmed)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)