Documentos clave
29626-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
SK-10F-C/F-5/0.47C, Slim line, fixed needle, volume 10 μL, needle size 26 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.47 mm
Seleccione un Tamaño
6 EA
322,00 €
322,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
6 EA
322,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
322,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
cone tip stainless steel needle
tamaño de la aguja
26 ga
Características
point style 1
syringe type F (cemented needle)
envase
pkg of 6 ea
fabricante / nombre comercial
SGE 002986
aguja L × D.E.
50 mm × 0.47 mm
volumen
10 μL
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)