Merck
29585-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
Seleccione un Tamaño
1 EA
915,00 €
915,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
915,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
915,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Parámetros
0-100 psi
Descripción general
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 respuesta
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.
      ¿Le ha resultado útil?