Documentos clave
29122-U
Supelco
Interlocked vial with fused glass insert, screw top
volume 0.3 mL, clear glass vial, thread for 10-425, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
112,00 €
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
112,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
112,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear glass vial
descripción
Interlocked vial (with fused-in insert)
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 10-425
Descripción general
The new Interlock Vial/Insert limited volume vial is a 300 μL flange top glass insert permanently fused into 12 x 32 mm glass vials. This product provides the user with the convenience and performance of a one piece microvial at a fraction of the cost.
  • The flange top centers the inserts into the vial
  • Glass to glass fusion eliminates concerns about contaminants
  • Vials are made of borosilicate, Type 1 glass with a choice of clear or amber glass
Información legal
Interlocked is a trademark of J.G. Finneran Associates, Inc.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)