SLB-IL59, SLB-IL60, SLB-IL61, SLB-IL76, SLB-IL82, SLB-IL100 and SLB-IL111 Ionic Liquid Capillary Columns are all GC-MS compatible.
28882-U
SLB®-IL100 Capillary GC Column
L × I.D. 15 m × 0.10 mm, df 0.08 μm
About This Item
Materiales
fused silica
Agency
ASTM® D6526
Parámetros
≤25-230 °C temperature (isothermal or programmed)
Valor Beta
313
df
0.08 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable (fast GC)
L × D.I.
15 m × 0.10 mm
grupo activo de la matriz
Non-bonded; 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
aplicaciones
chemicals and industrial polymers
tipo de columna
capillary highly polar
Descripción general
USP Code: None
Phase:
- Non-bonded
- 1,9-Di(3-vinylimidazolium)nonane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- Subambient to 230 °C (isothermal or programmed)
Otras notas
Información legal
Aplicación
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chromatograms
suitable for GC-
Are all the SLB Ionic Liquid Capillary Columns GC-MS compatible?
1 respuesta-
¿Le ha resultado útil?
-
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 respuesta-
Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
¿Le ha resultado útil?