Merck
2879805-U
Supelco
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner Design (wool packed)
pkg of 5 ea
Seleccione un Tamaño
5 EA
166,00 €
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 EA
166,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
166,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.3 mm × 4.0 mm
Descripción general
Deactivated glass liner for capillary injection port.
Información legal
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)