Merck
2879501-U
Supelco
Split/Splitless FAST FocusLiner, with taper (wool packed)
pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
envase
pkg of 1 ea
L × D.I. × D.E.
78.5 mm × 6.3 mm × 2.3 mm
Descripción general
Deactivated glass liner for capillary injection port
Información legal
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)