2879205-U
Inlet Liner, Split/Splitless Type, Straight FocusLiner™ Design (wool packed)
pkg of 5 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41115719
NACRES:
SB.54
Productos recomendados
envase
pkg of 5 ea
L × D.I. × D.E.
92 mm × 6.2 mm × 4.0 mm
Descripción general
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
- Fits PerkinElmer (Clarus and AutoSystem)
Información legal
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)