Merck
28683-U
Supelco
Humonic Optiflow 520 Glassware Kit
About This Item
Código UNSPSC:
41112500
NACRES:
SB.54
aplicaciones
environmental
Descripción general
This kit includes: glassware (flow tube), squeeze bulb, and flexible tubing.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)