Documentos clave
28525-U
Supelco
ATIS Replacement Luer and Hose Barb Adapter
Seleccione un Tamaño
1 EA
52,90 €
52,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
52,90 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
52,90 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Descripción general
The ATIS will accept either 1/4 inch or 6 mm O.D. Thermal Desorption tubes. Included is a luer/hose barb adapter to connect a variety of solvent desorption tubes.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)