Documentos clave
28408-U
Supelco
Vacuum Adapter
I.D. 10 mm, pk of 1
Seleccione un Tamaño
1 EA
92,50 €
92,50 €
Precio de catálogo185,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
92,50 €
About This Item
Código UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
92,50 €
Precio de catálogo185,00 €Ahorre 50 %
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granelSolicitar una muestra
descripción
for procesing packed and empty dioxin columns and dual-layer reversible carbon tubes individually using vacuum pressure
envase
pk of 1
técnicas
solid phase extraction (SPE): suitable
D.I.
10 mm
aplicaciones
food and beverages
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)