Documentos clave
28141-U
Supelco
Inlet Dampener Screws fro MSA Sampling Pump
Seleccione un Tamaño
1 EA
1,80 €
1,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
1,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.24
1,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
aplicaciones
industrial hygiene
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)