Documentos clave
27562-U
Supelco
Vial ABC, 0,3 ml LVI, rosca de 9 mm, paquete de 100
ABC Vial™, 0.3 mL LVI™, 9 mm thread, Pk/100
clear glass vial (vial only), cap (none supplied)
Seleccione un Tamaño
100 EA
225,00 €
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
225,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
225,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
clear glass vial (vial only)
Características
cap (none supplied)
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
0.3 mL
Adaptador
thread for 9 mm
Descripción general
These ABC Vials contain a Low Volume Insert; can be used either as crimp seal or with screw cap.
Idoneidad
Autosampler compatibility:
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6850/6890
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADvp
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10AP
Varian
CP-9010
8000/8035/8100/8200
9100/9090/9095
Vista
Waters
Alliance 2690/2695
Alliance 2790/2795
Acquity
Información legal
ABC Vial is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
LVI is a trademark of Wheaton Industries, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
Revisiones
Filtros activos
  1. 1 valoración sin reseña