Documentos clave
27537
Supelco
Vials for Waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm
volume 0.7 mL, natural polypropylene vial, vial O.D. × H 8 mm × 40 mm, closure type, starburst conical snap plug (included), pkg of 100 ea
Sinónimos:
Shell Vial, 0.7mL, 8×40mm, polypropylene, 100 pk
Seleccione un Tamaño
100 EA
39,80 €
39,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
39,80 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
39,80 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
natural polypropylene vial
polyethylene cap
Características
closure type starburst conical snap plug (included)
envase
pkg of 100 ea
vial D.E. × Al
8 mm × 40 mm
volumen
0.7 mL
Adaptador
plug for 8 mm
Descripción general
This product is designed to work in the Waters WISP 96 Position Autosampler. Limited volume shell vials have a precisely designed conical bottom which permits maximum sample evacuation.
Vials for waters® 96-position carousel, 8 x 40 mm is used for different life science applications.
Información legal
WISP is a trademark of Waters
Waters is a registered trademark of Waters
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)