Documentos clave
27505-U
Supelco
Vials, screw top, graduated, solid cap, preassembled
volume 2 mL, clear glass vial, thread for 8-425, PTFE liner
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
PTFE liner
black phenolic solid cap
clear glass vial
Características
closure type black phenolic solid top cap
closure type screw top vial
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Descripción general
Black solid phenolic cap (pulp/aluminum foil) with white PTFE liner.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)