Documentos clave
27407
Supelco
Insert for 2mL large opening vial
volume 0.25 mL, glass (with glass flange), for use with Step Vials, pkg of 100 ea
Seleccione un Tamaño
100 EA
141,00 €
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
141,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
141,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
glass (with glass flange)
descripción
Mandrel precision point
envase
pkg of 100 ea
D.E. × Al × D.I.
6 mm × 31 mm × 4.6 mm
volumen
0.25 mL
compatibilidad
for use with Step Vials
Descripción general
Die Einsätze passen in 12mm × 32mm Gefäße mit weiter Öffnung (6,0 mm)
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)