Documentos
27317
Supelco
Screw Top Vial (cap not included)
volume 1.1 mL, vial O.D. × H 12 mm × 32 mm, thread for 8-425, pkg of × 100 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
clear glass vial
descripción
cap not included
Características
closure type screw top vial
envase
pkg of × 100 ea
vial D.E. × Al
12 mm × 32 mm
volumen
1.1 mL
Adaptador
thread for 8-425
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)