Documentos clave
27196
Supelco
Septum, Thermoseal®
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 22 mm × 0.100 in., for use with 20, 40, or 60 mL vial
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
PTFE/silicone (high temperature)
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
260 °C temp. limit
D.E.
22 mm
diám. × grosor
22 mm × 0.100 in.
compatibilidad
for use with 20, 40, or 60 mL vial
for use with screw cap, 24-400
Información legal
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1