Documentos clave
27164
Supelco
Screw cap, solid top with aluminum liner
black phenolic solid cap, aluminum liner, thread for 18-400, for use with 15 mL vial
Seleccione un Tamaño
100 EA
33,20 €
33,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 EA
33,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
33,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
aluminum liner
black phenolic solid cap
tamaño
18-400
Características
closure type black phenolic solid top cap
envase
pkg of 100 ea
Parámetros
135 °C temp. limit
Adaptador
thread for 18-400
compatibilidad
for use with 15 mL vial
Descripción general
Screw caps are generally available as solid caps for use with sealing septa and phenolic solid caps can withstand a maximum temperature of 135°C.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)