Documentos clave
27109-U
Supelco
Crimp Seal with PTFE/Silicone/PTFE Septum
seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone/red PTFE septum, pkg of 1000 ea
Seleccione un Tamaño
1000 EA
505,00 €
505,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1000 EA
505,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
505,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicitar un pedido a granel
Materiales
red PTFE/silicone/red PTFE septum
silver aluminum seal
Características
closure type crimp seal
envase
pkg of 1000 ea
junta diám.
11 mm
Adaptador
thread for 11 mm
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)