Documentos
27061
Supelco
Crimp Top Vial, Silane-Treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, large opening, (6 mm), deactivation, Silanized, pkg of 1000 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
clear glass vial
descripción
silanized glass
Características
closure type crimp top vial
deactivation Silanized
large opening, (6 mm)
envase
pkg of 1000 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 11 mm
Producto relacionado
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)