Documentos
27029-U
Supelco
Screw Top Vial, Silane-Treated
volume 2 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 4.6 mm, thread for 8-425
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Materiales
clear glass vial
descripción
Silanized
Características
closure type screw top vial
deactivation silanized
envase
pkg of × 100 ea
D.E. × Al × D.I.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
volumen
2 mL
Adaptador
thread for 8-425
Categorías relacionadas
Descripción general
Cap not included.
Características y beneficios
  • Tratamiento patentado de silano protege grupos silanol activos en las superficies no tratadas del vidrio.
  • Recuperación mejorada de compuestos polares en cantidades de submicrogramos.
  • Ahorro de tiempo y dinero.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Atención al cliente