Merck
25936
Supelco
Glass Packed GC Column (fits Agilent, Configuration "A")
phase 4% Carbowax 20M, matrix 80/120 Carbopack B DA support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
301,00 €
301,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
301,00 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
301,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
glass column
fabricante / nombre comercial
Agilent
Parámetros
0-200 °C temperature (isothermal or programmed)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I. × D.E.
6.0 ft (1.8 m) × 1/4 in. × 2.0 mm
Matriz
80/120 Carbopack B DA support
grupo activo de la matriz
4% Carbowax 20M phase
tipo de columna
packed GC
compatibilidad
for use with Agilent Configuration A
Descripción general
Use a glass column for applications where high inertness is required, such as for the analysis of active analytes. All glass columns undergo a proprietary high temperature silanization to ensure inertness. This column fits Agilent 5880, 5890, 6890. 7820, and 7890 (configuration A, on-column injection, all detectors except TCD).
Aplicación
ácido láctico/ ácidos grasos volátiles
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)