Documentos clave
25739
Supelco
Untreated Fused Silica Tubing
L × I.D. 5.0 m × 0.53 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
54,60 €
54,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
54,60 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
54,60 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
fused silica tubing
envase
pkg of 1 ea
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
5.0 m × 0.53 mm
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)