Documentos clave
25723
Supelco
Nonpolar Fused Silica Tubing
L × I.D. 3.0 m × 0.32 mm
Seleccione un Tamaño
1 EA
81,20 €
81,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
81,20 €
About This Item
Código UNSPSC:
41115710
81,20 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Materiales
fused silica tubing
composición
methyl (deactivated)
envase
pkg of 1 ea
df
0.32 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
3.0 m × 0.32 mm
Descripción general
Deactivated non-polar fused silica tubing can be used as transfer lines, guard columns, or retention gaps, or to make your own columns. It is ideal for use with injection solvents such as alkanes, carbon disulfide, and ethers.
Otras notas
We offer a variety of chromatography accessories including analytical syringes
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)