25386
Columna capilar para GC Nukol
size × I.D. 60 m × 0.53 mm, df 0.50 μm
Seleccione un Tamaño
1360,00 €
Seleccione un Tamaño
About This Item
1360,00 €
Productos recomendados
Materiales
fused silica
Agency
meets requirements for USP G25 and G35
Parámetros
60-200 °C temperature (isothermal)
60-220 °C temperature (programmed)
Valor Beta
265
df
0.50 μm
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
tamaño × D.I.
60 m × 0.53 mm
grupo activo de la matriz
Bonded; acid-modified poly(ethylene glycol) phase
aplicaciones
agriculture
chemicals and industrial polymers
cleaning products
clinical
cosmetics
food and beverages
forensics and toxicology
personal care
tipo de columna
capillary polar
Categorías relacionadas
Descripción general
USP Code: This column meets USP G25 and G35 requirements.
Phase:
- Bonded
- Acid-modified poly(ethylene glycol)
- 60 °C to 200 °C (isothermal) or 220 °C (programmed)
Otras notas
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?